Merck
63200
Sigma-Aldrich
無水マレイン酸
puriss., ≥99.0% (NT)
別名:
2,5-フランジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2O3
CAS番号:
分子量:
98.06
Beilstein:
106909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.16 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
flakes
powder or crystals
自己発火温度
870 °F
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
52-54 °C
SMILES記法
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI Key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水マレイン酸は、工業的に非常に重要なマレイン酸の脱水生成物です。
アプリケーション
無水マレイン酸は、以下の分析対象物質の測定の標準物質として使用されています:
  • 電子捕獲型検出器付きキャピラリーガスクロマトグラフィー(GC-ECD)による職場の空気サンプル測定。
紫外可視(UV-Vis)ダイオードアレイ検出器(DAD)付き高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による、以下の脂肪族アルコールエトキシレートの誘導体化剤として使用されます。
  • 工業用混合物、洗浄剤、河川および海水。
その他情報
酵素可溶性サブユニットへを完全に解離。; アミノ基の可逆的ブロッキング(lysine reagent); P.J.G. Butler, J.I. Harris, B.S. Hartley, R. Lebermann; タンパク質のマレイル化。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63200-RSAMPLE-F:
63200-500G-F:4548173944722
63200-5KG-F:
63200-BULK-F:
63200-VAR-F:
63200-100G-F:4548173944715
63200-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maleic Anhydride (2013)
[46] Acylation with dicarboxylic acid anhydrides.
M H Klapper et al.
Methods in enzymology, 25, 531-536 (1972-01-01)
Determination of fatty alcohol ethoxylates by derivatisation with maleic anhydride followed by liquid chromatography with UV-vis detection.
Mico-Tormos A, et al.
Journal of Chromatography A, 1180(1-2), 32-41 (2008)
Dissociation of protein subunits by maleylation.
C L Sia et al.
Biochemical and biophysical research communications, 31(5), 731-737 (1968-06-10)
The Biochemical Journal, 103, 78-78 (1967)
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。