Merck
185922
Sigma-Aldrich
フラン
≥99%
別名:
1,4-Epoxybuta-1,3-diene, Divinylene oxide, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O
CAS番号:
分子量:
68.07
Beilstein:
103221
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.35 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
含みます
0.025 wt. % BHT as inhibitor
expl. lim.
14.3 %
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
溶解性
alcohols: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フランは揮発性が高く、可燃性で発癌性のある5員複素環化合物です。オキサザボロリジンにより触媒される2-ブロモアクロレインとのDiels-Alder反応を受け、キラルな7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプテン誘導体を生成します。カチオン性のビス(4-tert-ブチロキサゾリン)Cu(II)複合体によって触媒される、アクリロイルオキサゾリジノンとフランとの間のエナンチオ選択的なDiels-Alder反応による、ent-シキミ酸の生成が報告されています。ルイス酸によって触媒されるフランと求ジエン体との間のDiels-Alder反応は、置換されたシクロヘキセノールおよびシクロヘキサジエノールを生成します。
アプリケーション
フランは以下のプロセスに使用されました:
  • カリックス[6]ピロールの合成に必要な出発物質の調製。
  • 塩素原子の揮発性有機化合物との反応における動力学およびメカニズムの研究。
  • フランの芳香族およびオレフィンへの触媒的変換。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185922-BULK:
185922-100ML:
185922-10L:
185922-5L:
185922-5ML:
185922-VAR:
185922-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cationic bis (oxazoline) Cu (II) Lewis acid catalysts. Enantioselective furan Diels-Alder reaction in the synthesis of ent-shikimic acid.
Evans DA and Barnes DM.
Tetrahedron Letters, 38(1), 57-58 (1997)
Samah R Khalil et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 192, 110256-110256 (2020-02-06)
The modulatory role of the Spirulina platensis (SP) against furan-induced (FU) hepatic and renal damage was assessed in this study. For achieving this, sixty rats were distributed into six groups: control group, SP-administered group (300 mg/kg b.wt orally for 28 days)
Chemistry of furan conversion into aromatics and olefins over HZSM-5: a model biomass conversion reaction.
Cheng YT and Huber GW.
ACS Catalysis, 1(6), 611-628 (2011)
From Large Furan-Based Calixarenes to Calixpyrroles and Calix
Cafeo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 39(8), 1496-1498 (2000-04-25)
On the lewis acid catalyzed diels-alder reaction of furan. regio-and stereospecific synthesis of substituted cyclohexenols and cyclohexadienols.
Brion F.
Tetrahedron Letters, 23(50), 5299-5302 (1982)
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.