Merck
454338
Sigma-Aldrich
ジシクロペンタジエン
contains BHT as stabilizer
別名:
4,7-メタノ-3a,4,7,7a-テトラヒドロインデン, DCPD, シクロペンタジエンダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1904092
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
含みます
BHT as stabilizer
品質水準
bp
170 °C (lit.)
mp
33 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
InChI Key
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジシクロペンタジエン(DCPD)は、2つの不飽和二重結合(ノルボルネン環に1つ、シクロペンテン環に1つ)で構成されるシクロペンタジエンの二量体です。DCPDは、単独または他の炭化水素とともに、ポリマー中で使用されます。医薬品、エラストマー、ポリカーボネート、ポリエステル樹脂にも使用されています。
アプリケーション
ジシクロペンタジエンは、以下に使用できます。
  • 真空補助樹脂注入成形(VARTM)処理によるカーボンファイバー/ポリジシクロペンタジエン(CF/p-DCD)複合材の調製。
  • η5-シクロペンタジエニルトリス(ジメチルアミド)ジルコニウム触媒の調製。
  • フリーラジカル重合によるセルロース–無水マレイン酸–ジシクロペンタジエン・コポリマー基材の合成。
特徴および利点
DCPDには、オルソフタル酸およびイソフタル酸ポリエステルと比べて、以下の利点があります。
  • 低収縮
  • 高い費用対効果
  • スチレンの排出量削減
  • 薄層での速硬化。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
454338-2.5KG:4548173360911
454338-500G:4548173955087
454338-VAR:
454338-100G:4548173955070
454338-BULK:
454338-1KG:4548173360904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastijan Kovačič et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(21), 19075-19081 (2014-10-22)
Zinc(II) oxide nanoparticles were used for the stabilization of dicyclopentadiene (DCPD)-water-based high internal phase emulsions (HIPEs), which were subsequently cured using ring-opening metathesis polymerization (ROMP). The morphology of the resulting ZnO-pDCPD nanocomposite foams was investigated in correlation to the nanoparticle
Frontal ring-opening metathesis polymerization of dicyclopentadiene.
Mariani A, et al.
Macromolecules, 34(19), 6539-6541 (2001)
Morphological and mechanical evaluation of hybrid organic-inorganic thermoset copolymers of dicyclopentadiene and mono-or tris (norbornenyl)-substituted polyhedral oligomeric silsesquioxanes.
Constable GS, et al.
Macromolecules, 37(4), 1276-1282 (2004)
Anna Kozłowska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(43), 14120-14125 (2014-09-11)
Cyclic Ru-phenolates were synthesized, and these compounds were used as olefin metathesis catalysts. Investigation of their catalytic activity pointed out that, after activation with chemical agents, these catalysts promote ring-closing metathesis (RCM), enyne and cross-metathesis (CM) reactions, including butenolysis, with
Andre H St Amant et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(34), 13619-13624 (2019-08-08)
Herein, we report the development of a scalable and synthetically robust building block based on norbornadiene (NBD) that can be broadly incorporated into a variety of macromolecular architectures using traditional living polymerization techniques. By taking advantage of a selective and
資料
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.