Merck
424471
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラメチル-1,3-シクロペンタジエン
~85%
別名:
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14
CAS番号:
分子量:
122.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
~85%
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3
InChI Key
VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2,3,4-テトラメチル-1,3-シクロペンタジエンは、テトラ置換された1,3-シクロペンタジエンです。樹脂結合テトラメチルシクロペンタジエンの合成に関与します。
アプリケーション
1,2,3,4-テトラメチル-1,3-シクロペンタジエンは、1,7,8,9-テトラメチル-4-オキサ-トリシクロ[5.2.1.02,6]デク-8-エン-3,5-ジオンの合成において出発物質として使用することができます。
その他情報
異性体混合物を含みます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424471-VAR:
424471-5G:
424471-1G:
424471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selvan Demir et al.
Nature communications, 8(1), 2144-2144 (2017-12-17)
Increasing the operating temperatures of single-molecule magnets-molecules that can retain magnetic polarization in the absence of an applied field-has potential implications toward information storage and computing, and may also inform the development of new bulk magnets. Progress toward these goals
The synthesis of resin-bound tetramethylcyclopentadienes: an evaluation of two methodologies.
Shearer AS and de Miguel YR.
Tetrahedron Letters, 47(4), 447-450 (2006)
Synthesis of 4-Amino-1, 7, 8, 9-tetramethyl-4-aza-tricyclo [5.2. 1.02,6] dec-8-ene-3, 5-dione.
Struga M and Kossakowski J.
Molbank, 2007(2), M534-M534 (2007)