Merck
304026
Sigma-Aldrich
シクロペンタジエニリドナトリウム
2.4 M in THF
別名:
シクロペンタジエニルナトリウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Na
CAS番号:
分子量:
88.08
Beilstein:
969542
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
濃度
2.4 M in THF
密度
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Na/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI Key
PDTZVKVFAJGNRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロペンタジエニリドナトリウムは、メタロセンおよびシクロペンタジエニル金属錯体の調製に有用な試薬です。
以下の合成にも使用できます。
  • ルテノセンとフラーレンの分子ハイブリッド、Ru(η5-C60Me5)(η5-C5H5)(バッキールテノセン)。
  • パラジウムに触媒されたアリルアルキル化によるアリル置換シクロペンタジエン。
  • ビス(インドリル)メタンの合成およびヘテロアリールのアルキル化の触媒として使用されるビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム二塩化物。
  • ジフェニルホスフィノアルキンとCoCl(PPh3)3からのCp-コバルトサイクル。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
304026-800ML:4548173132334
304026-PZ:
304026-VAR:
304026-BULK:
304026-100ML:4548173132327
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2007-2007 (1994)
Bis (cyclopentadienyl) zirconium dichloride for alkylation of heteroaromatics and synthesis of bis (indolyl) methanes.
Kantam ML, et al.
Catalysis Letters, 98(2-3), 117-121 (2004)
Journal of Organometallic Chemistry, 467, 75-75 (1994)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2109-2109 (1994)
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5831-5831 (2006)