蒸気密度
5.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
密度
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成の試薬としても使用できます:
- Vilsmeier試薬のin situ調製による、2-アミノベンズアミドからのキナゾリン-4(3H)-オン誘導体の合成
- 共役ジエンをアリールセレネンアミドで処理することによる、置換1-アリールセレノ-4-ハロ-2-エンの合成
- DMSO存在下での3-メチルチオイミダゾ[1,2-a]ピリジンおよびイミダゾ融合ヘテロ環の合成
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201170-430KG-DW:
201170-1L:
201170-BULK:
201170-250ML:4548173250441
201170-5G:4548173113586
201170-2.5L:
201170-5ML:4548173250458
201170-VAR:
201170-4X2.5KG:
201170-10L:
201170-1KG:4548173113562
QR-027-1KG:
201170-10KG:
201170-5L:
201170-250G:4548173113579