詳細
三臭化リン(PBr3)は、カルボン酸をα-臭素付加して対応する臭化アシルを生成するヘル-ボルハルト-ゼリンスキーハロゲン化反応に一般的に使用されます。第一級および第二級アルコールの臭化アルキルへの変換にも有用です。
アプリケーション
三臭化リンは、以下の用途の試薬として使用することができます。
- 7-エトキシ-1-(p-エチルフェノキシ)-3,7-ジメチル-2-オクテン合成幼若ホルモン模倣物のtrans,trans,cis-10,11-エポキシ-7-エチル-3,11-ジメチルトリデカ-2,6-ジエノアートを合成するための新規プロトコール。
- クロモン環を有する1,2,3-ジアザホスフィナン、1,2,3-チアザホスフィニン、および1,2-アザホスホールの合成。
- 10-ウンデセン-1-オールからの1-ブロモウンデセ-1-エンの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
256536-5KG:
256536-500G:
256536-100G:
256536-BULK:
256536-VAR:
256536-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymerized micelle-protected platinum clusters. Preparation and application to catalyst for visible light-induced hydrogen generation.
J. Macromol. Sci. Chem., 25(5-7), 669-686 (1988)
Organic Chemistry (2008)
Organic Chemistry (1988)
Organic Chemistry, 905-905 null
Reaction of 2-cyano-3-(4-oxo-4H-chromen-3-yl) prop-2-enamide with some phosphorus reagents: synthesis of some novel diethyl phosphonates, 1, 2, 3-diazaphosphinanes, 1, 2, 3-thiazaphosphinine and 1, 2-azaphospholes bearing a chromone ring.
Research on Chemical Intermediates, 44(1), 173-189 (2018)