Merck
560855
Sigma-Aldrich
10-ブロモ-1-デセン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)8CH=CH2
CAS番号:
分子量:
219.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
50 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
allyl
bromo
SMILES記法
BrCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2H,1,3-10H2
InChI Key
JVVPJOMYWVYPOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10-Bromo-1-decene can be synthesized by reacting 9-decen-1-ol with PBr3. The product undergoes reduction reaction with 2-propylbenzo[d][1,3,2]dioxaborole (PBD) and Bu3SnH under room temperature conditions to yield 1-decene.
包装
10-Bromo-1-decene may be used to synthesize:
  • 4′-(9-decenyloxy) biphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
  • 4′-(9-decenyloxy)biphenyl-4-carboxylic acid
  • 9-decenylmagnesium bromide, which was employed for the preparation of (R)-tridec-12-en-2-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.0 °F - closed cup
引火点(℃)
96.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560855-1G:
560855-VAR:
560855-5G:
560855-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radical initiation using borole derivatives.
Montgomery I, et al.
Tetrahedron Letters, 49(4), 628-630 (2008)
Room temperature ferroelectric terpolymers with large spontaneous polarization.
Naciri J, et al.
Macromolecules, 28(15), 5274-5279 (1995)
Julian Gebauer et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 2021-2025 (2006-02-25)
A simple access to gamma,delta-unsaturated-beta-keto lactones is presented, allowing a rapid total synthesis of the naturally occurring 16-membered macrolide antibiotic (-)-A26771B via cross metathesis, asymmetric dihydroxylation, and lactonization as the key steps.
The four-membered-ring chemical shift anomaly.
Lambert JB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(22), 3982-3985 (1983)
Novel ferroelectric and electroclinic organosiloxane liquid crystals.
Naciri J, et al.
Chemistry of Materials, 7(7), 1397-1402 (1995)