Merck
247219
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-1-ヘキセン
95%
別名:
1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl bromide, 5-Hexenyl bromide, 6-Bromohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
163.06
Beilstein:
506203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
不純物
<3% DMF
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
47-51 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
allyl
bromo
SMILES記法
BrCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
InChI Key
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリニャール化合物が生成する6-ブロモ-1-ヘキセンとMgの反応は調べられています。Ni (100)表面における6-ブロモ-1-ヘキセンの熱化学は、X線光電子分光分析と昇温脱離により超高真空条件下で調べられています
アプリケーション
6-ブロモ-1-ヘキセンは、エポキシドである6-ブロモ-1,2-エポキシヘキサンの調製で使用されました。また、液体アンモニア中でテレフタロニトリルのアニオン還元型を介した4-アルケニルベンゾニトリルの簡単な直接調製でも使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247219-BULK:
247219-5G:
247219-1G:
247219-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The formation of grignard compounds-III: The influence of the solvent.
Bodewitz HWHJ, et al.
Tetrahedron, 31(8), 1053-1063 (1975)
Synlett, 1616-1616 (2007)
Cyclization of 6-bromo-1, 2-epoxyhexane promoted by metal-halogen exchange: unexpected regioselectivity.
Babler JH and Bauta WE.
Tetrahedron Letters, 25(39), 4323-4324 (1984)
Thermal chemistry of 1, 6-diiodohexane on Ni (100) single-crystal surfaces: Mimicking cyclization reactions.
Tjandra S and Zaera F.
The Journal of Physical Chemistry A, 103(!4), 2312-2320 (1999)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an