Merck
U2008
Sigma-Aldrich
10-ウンデセン-1-オール
98%
別名:
11-ヒドロキシ-1-ウンデセン, NSC 66157, ウンデシレニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
170.29
Beilstein:
1753225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI Key
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
U2008-BULK:
U2008-VAR:
U2008-25G:
U2008-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
シリコン表面上に単分子膜を形成する方法とメカニズム、単分子膜の特性、および分子エレクトロニクスやセンシング用途への応用に関する展望について紹介しています。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.