Merck
U1001
Sigma-Aldrich
1-ウンデカノール
97%
別名:
アルコールC11, ウンデシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10OH
CAS番号:
分子量:
172.31
Beilstein:
1698334
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
146 °C/30 mmHg (lit.)
mp
11 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI Key
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ウンデカノールは、TEMPO (2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル)ラジカルのフルオラス誘導体を触媒とする官能基選択的酸化によるウンデカナールの合成において、前駆物質として使用できます。
また、均一系液-液微量抽出法において、溶媒として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U1001-1G:
U1001-100ML:
U1001-500G:
U1001-25ML:
U1001-500ML:
U1001-BULK:
U1001-VAR:
U1001-100G:
U1001-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Shivalika Tanwar et al.
Carbohydrate polymers, 217, 26-34 (2019-05-14)
Cyclodextrins are supramolecules widely used to help solubilization of hydrophobic molecules via host: guest complexation. To prepare the complexes, co-solvents like alcohols are mandatory and play an important role in the complexation process. In particular, the length of the aliphatic
Synthesis and catalytic activity of a fluorous-tagged TEMPO radical
Pozzi G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(22), 4249-4251 (2004)
Junheon Kim et al.
Scientific reports, 6, 29300-29300 (2016-07-13)
2-(1-Undecyloxy)-1-ethanol, monochamol, is a male-produced aggregation pheromone of the Monochamus species, which are efficient vectors of the pine wood nematode (PWN), Bursaphelenchus xylophilus, which cause devastating damage to pines worldwide. The nematicidal activity of synthetic monochamol and its homologues (ROEtOH:
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil samples using flotation-assisted homogeneous liquid-liquid microextraction
Hosseini MH, et al.
Journal of Chromatography A, 1265(22), 52-56 (2012)
Julie Rorrer et al.
ChemSusChem, 11(18), 3104-3111 (2018-07-26)
Linear and branched ether molecules have attracted recent interest as diesel additives and lubricants that can be produced from biomass-derived alcohols. In this study, tungstated zirconia was identified as a selective and green solid acid catalyst for the direct etherification