グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
7.4 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
4 %
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 1 g/L at 23 °C
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
126799-100G:
126799-500G:
126799-5ML:
126799-2.5L:
126799-1L:
126799-250ML:
126799-VAR:
126799-5G:
126799-3KG:
126799-BULK:
126799-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック