Merck
1356891
USP
1-ドデカノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アルコールC12, ドデシルアルコール, ラウリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OH
CAS番号:
分子量:
186.33
Beilstein:
1738860
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
7.4 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
lauryl alcohol
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
4 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Lauryl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Stearyl Alcohol
  • Cetyl Alcohol
  • Cetyl Esters Wax
  • Myristyl Alcohol
  • Cetostearyl Alcohol
  • Cocoyl Caprylocaprate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1356891-125MG:
試験成績書(COA)