Merck
W261718
Sigma-Aldrich
Lauryl alcohol
≥98%, FG
別名:
1-ドデカノール, アルコールC12, ドデシルアルコール, ラウリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OH
CAS番号:
分子量:
186.33
FEMA番号:
2617
Beilstein:
1738860
EC Number:
欧州評議会番号:
56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39020229
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.008
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
7.4 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
4 %
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウリルアルコールは、リンゴおよびコリアンダー中に天然に存在します。ワタリガニ肉加工副産物の主な揮発性構成要素の1つです。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W261718-SAMPLE:
W261718-20KG:
W261718-VAR-K:
W261718-SAMPLE-K:
W261718-1KG:
W261718-5KG:
W261718-4KG:
W261718-8KG-K:4548173971087
W261718-BULK-K:
W261718-4KG-K:4548173971070
W261718-1KG-K:4548173971056
W261718-20KG-K:4548173971063
W261718-8KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analyses of the volatile oil constituents of Landolphia owariensis p. Beauv.
Saini S.
International journal of educational research, 2(2) (2016)
Volatile Compounds Profile during Storage of Ionathan, Starkrimson and Golden Delicious Apple Varieties
Muresan EA, et al.
Bulletin UASVM Food Science and Technology, 71, 2-2 (2014)
Volatile Components in Blue Crab (Callinectes sapidus) Meat and Processing By?Product.
Chung HY & Cadwallader KR.
Journal of Food Science, 58(6), 1203-1207 (1993)
Samuel D Banister et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(12), 3622-3626 (2011-05-11)
A series of N-substituted 4-azahexacyclo[5.4.1.0(2,6).0(3,10).0(5,9).0(8,11)]dodecan-3-ols incorporating the respective arylalkyl subunits from several known sigma (σ) receptor ligands were synthesized and evaluated for their affinity against σ receptors and dopamine receptors. The hybrid trishomocubane-derived ligands (4-6) showed good selectivity for σ(1)
Kun Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1227, 96-104 (2012-01-24)
Seven crosslinking monomers, i.e., 1,3-butanediol dimethacrylate (1,3-BDDMA), 1,4-butanediol dimethacrylate (1,4-BDDMA), neopentyl glycol dimethacrylate (NPGDMA), 1,5-pentanediol dimethacrylate (1,5-PDDMA), 1,6-hexanediol dimethacrylate (1,6-HDDMA), 1,10-decanediol dimethacrylate (1,10-DDDMA), and 1,12-dodecanediol dimethacrylate (1,12-DoDDMA), were used to synthesize highly cross-linked monolithic capillary columns for reversed-phase liquid chromatography