安全性情報
STS0003
Sigma-Aldrich
TERGITOL(テルギトール)15-S-40 溶液
greener alternative
70% aqueous solution
別名:
2級アルコールエトキシレート41 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.21
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
形状
liquid
分子量
1,960 g/mol by calculation
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
転移温度
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
溶解性
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本品は生分解性界面活性剤であり、グリーン・ケミストリーの第10原則「環境中で分解しやすい製品にする」に則っています。
この製品は、41個のエチレンオキシド(EO)単位を持つ二級アルコールエトキシレートの70%水溶液です。
特徴および利点
  • 乳化安定剤
  • 冷凍/解凍安定性およびイオン安定性を提供します
  • 電解質溶解性
  • 優れる取扱特性
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0003-BULK:
STS0003-5ML-KC:
STS0003-VAR:
STS0003-100ML:
STS0003-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7