安全性情報
15S9
Sigma-Aldrich
TERGITOL
greener alternative
Type 15-S-9
別名:
Secondary alcohol ethoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
タイプ
Type 15-S-9
形状
liquid
分子量
596 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
転移温度
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB
13.3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は生分解性界面活性剤であり、グリーン・ケミストリーの第10の原則である「分解のためのデザイン」と合致しています。
テルジトール15-S-9は、直鎖状の非イオン性界面活性剤であり、第2級エトキシル化アルコールです。この透明な液体界面活性剤は、アニオン性、カチオン性、およびその他の非イオン性界面活性剤と互換性があります。
アプリケーション
テルジトール15-S-9は、以下の用途に使用されています:
  • 熱的に安定なメソポーラスアルミナの合成
  • 多孔質TiO2γの合成
  • SDS、エタノール、および水と共に、エレクトロスプレー乳化処理における連続相の調製
  • ラス様γ-アルミナおよびベーマイト・ナノファイバーの合成
テルジトールはその多相性マイクロエマルジョン形成に及ぼす影響を研究するために、界面活性剤として使用されています。
特徴および利点
  • 優れた界面活性
  • 迅速溶解性および良好なすすぎ性
  • 優れた配合特性および取り扱い特性
  • 狭いゲル化範囲
  • 易生物分解性(OECD 301E)
  • 低臭性
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
469.4 °F - open cup
引火点(℃)
243 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15S9-5ML-KC:
15S9-VAR:
15S9-BULK:
15S9-500ML:
15S9-100ML:
15S9-1L:
15S9-4L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1-3), 183-190 (2007)
Rates of solubilization of triolein into nonionic surfactant solutions.
Chen B H, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 128(1-3), 129-143 (1997)
Uniform discotic wax particles via electrospray emulsification.
Journal of Colloid and Interface Science, 334(1), 22-28 (2009)
Preparation method and some tribological properties of porous titanium dioxide layers.
Piwonski I
Thin Solid Films, 515(7-8), 3499-3506 (2007)
Thermally stable mesoporous alumina synthesized with non-ionic surfactants in the presence of amines.
Gonzalez-Pena V, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44, 203-210 (2001)
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
界面活性剤可溶化、凍結融解溶解、浸透圧ショック、超音波処理、酵素細胞溶解、および、機械的破砕技術(ダウンス、ポリトロン、乳鉢と乳棒によるホモジナイズなど)を含む細胞溶解とタンパク質抽出法の概要。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.