詳細
non-ionic
分子量
640 g/mol
CMC
34 ppm
転移温度
cloud point 40 °C
HLB
12.6
SMILES記法
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI Key
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tergitolは、エストロゲンの抽出に利用できる非イオン性界面活性剤です。
アプリケーション
Tergitolは、ループ介在等温増幅(LAMP)を用いた全卵液中のSalmonella enterica serovar Enteritidis(サルモネラ・エンテリティディス)の検出法を評価する研究で使用されてきました。 また、水酸化物ラジカルを生成する酸化系によるノニルフェノールエトキシレート(NPEO)とオクチルフェノールエトキシレート(OPEO)の酸化を調べる研究でも使用されてきました。
その他情報
ポリグリコ-ルエ-テル(非イオン性)界面活性剤。
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - open cup - (External MSDS)
引火点(℃)
200 °C - open cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T1135-BULK:
T1135-500ML:
T1135-VAR:
T1135-100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemosphere, 85(1), 7-12 (2011-07-16)
Quantum chemical and topological descriptors of some organophosphorus compounds (OP) were correlated with their toxicity LD(50) as a dermal. The quantum chemical parameters were obtained using B3LYP/LANL2DZdp-ECP optimization. Using linear regression analysis, equations were derived to calculate the theoretical LD(50)
Journal of food science, 77(4), M200-M205 (2012-02-23)
Reverse-transcriptase loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) is a novel molecular detection method that is specific, fast, and simple. It is based on reverse transcription followed by DNA amplification using the Bst DNA polymerase large fragment requiring one temperature and a simple
Determination of estrogens in human urine by high-performance liquid chromatography/diode array detection with ultrasound-assisted cloud-point extraction
Analytical Biochemistry, 421, 7-7 (2012)
Applied and environmental microbiology, 74(20), 6289-6297 (2008-08-30)
The hide and carcass hygiene of cull cattle at slaughter in four geographically distant regions of the United States was examined from July 2005 to April 2006 by measuring the aerobic plate counts (APC) and the prevalences and loads of