Merck
A8011
Sigma-Aldrich
アンチフォーム C エマルジョン
aqueous-silicone emulsion
別名:
消泡剤エマルジョン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
形状
emulsion
含みます
emulsifier
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
microbiological culture: suitable
mp
0  °C (32 °F)
詳細
アンチフォームCエマルジョンは、活性シリコーンを30%含む水性エマルジョンです。このシリコーンベースのアンチフォームエマルジョンは、アンチフォームエマルジョンBやY-30とは異なる非イオン性乳化剤で構成されています。アンチフォームCエマルジョンは、分散しやすいように3~10倍の冷水で事前に希釈できます。事前希釈した懸濁液はすぐに使用してください。アンチフォームCエマルジョン葉、通常1~10 ppmで有効です。アンチフォームCエマルジョンの流動特性は、アンチフォームを分散するために十分な撹拌しながら必要に応じて発酵槽システムへポンプで送り込むことができるようなものです。アンチフォームCエマルジョンは、最高濃度30 ppmまでで哺乳類細胞培養バイオリアクターにおけるヘッドスペースの起泡を制御するために使用できます。
アプリケーション
アンチフォームCエマルジョンは、次の用途で使用されています:
  • 哺乳類細胞培養の物質移動容量係数(kLa)を決定するためのRO-H2O および既知組成培養培地のサプリメントとして
  • フィード培地の成分として,
  • pHスタット法による流加(フェドバッチ)培養のバイオコントローラーにおける蒸気滅菌済み消泡剤として
  • 一般的な大規模培養条件を模倣するためのフェドバッチ培地におけるサプリメントとして
特徴および利点
  • 生体系との適合性の問題がほとんど生じない
  • 低濃度で高い有効性を示す消泡剤
  • 有効性と多用途性に優れたシリコーン消泡剤
その他情報
ポリジメチルシロキサン濃縮物の30%水性エマルジョン。
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A8011-VAR:
A8011-500ML:
A8011-BULK:
A8011-100ML:
A8011-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magdalena Pappenreiter et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 195-195 (2019-09-10)
In aerobic cell cultivation processes, dissolved oxygen is a key process parameter, and an optimal oxygen supply has to be ensured for proper process performance. To achieve optimal growth and/or product formation, the rate of oxygen transfer has to be
Bernhard Sissolak et al.
Biotechnology journal, 14(7), e1800714-e1800714 (2019-04-16)
Frequently measured mammalian cell culture process indicators include viability and total cell concentration (TCC). Cell lysis, an additional important process characteristic that substantially contributes to the overall product purity profiles, is often not addressed in detail. In the present study
Gang Fu et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 67(5), 812-818 (2019-10-08)
d-Psicose 3-epimerase is an enzyme that catalyzes the synthesis of d-psicose from d-fructose. We cloned the d-psicose 3-epimerase from Ruminococcus sp. (RDPE) and expressed it in Bacillus subtilis A311. By a two-step pH regulation of segmented fermentation, we significantly improved
Characterizing the Effects of Antifoam C Emulsion on Oxygen Mass Transfer within the BIOne Drilled-Hole Sparger and Microsparger Single-Use Bioreactor Systems
McAndrew J and Kauffman G
American Pharmacy null
Mervyn W O Liew et al.
Journal of biotechnology, 150(2), 224-231 (2010-08-28)
This study demonstrates the feasibility of large-scale production of murine polyomavirus VP1 protein in recombinant Escherichia coli as pentamers which are able to subsequently self-assemble in vitro into virus-like particles (VLPs). High-cell-density pH-stat fed-batch cultivation was employed to produce glutathione-S-transferase