Merck
A6426
Sigma-Aldrich
アンチフォーム204
mixture of organic polyether dispersions
別名:
organic antifoam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
形状
liquid
テクニック
microbiological culture: suitable
粘度
400 cP(lit.)
密度
1.01 g/cm3 at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Antifoamは、有効な泡止め剤として作用します。Antifoam 204は、100%の活性成分を含む、有機非シリコンポリプロピレンベースのポリエーテル分散液の混合物です。鉱油は含まれていません。Antifoam 204自体は界面活性剤とみなすこができますが、他の界面活性剤を含んでいません。この製品は合成品で、動物や植物由来ではありません。Antifoam 204は繰り返し滅菌できます。Antifoam 204の流動性は、必要に応じてポンプにより発酵槽へ送り込める程度です。微生物培地での使用には、0.005~0.01%の開始濃度を推奨します。
アプリケーション
Antifoam 204は、 以下の用途に使用されています:
  • 膜内イソプレーン定量時のチラコイド溶液の泡立ち抑制
  • フェドバッチ連続培養発酵培地の構成要素として
  • 発酵槽内の激しい泡立ちの抑制
特徴および利点
  • 細胞生物学と生化学の研究のための汎用性に優れた界面活性剤
  • 微生物培養に適している
その他情報
100%活性成分を含む、ポリオール分散液中の非シリコーン系有機消泡剤混合物です。繰り返し滅菌することができます。
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6426-100G:
A6426-BULK:
A6426-VAR:
A6426-1KG:
A6426-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Juan J Barrero et al.
New biotechnology, 60, 85-95 (2020-10-13)
Pichia pastoris (Komagataella spp.) has become one of the most important host organisms for production of heterologous proteins of biotechnological interest, many of them extracellular. The protein secretion pathway has been recognized as a limiting process in which many roadblocks
Vasil D'Ambrosio et al.
Metabolic engineering, 61, 369-380 (2020-07-28)
Engineering living cells for production of chemicals, enzymes and therapeutics can burden cells due to use of limited native co-factor availability and/or expression burdens, totalling a fitness deficit compared to parental cells encoded through long evolutionary trajectories to maximise fitness.
Martin Kavšček et al.
BMC systems biology, 9, 72-72 (2015-10-28)
Yarrowia lipolytica is a non-conventional yeast that is extensively investigated for its ability to excrete citrate or to accumulate large amounts of storage lipids, which is of great significance for single cell oil production. Both traits are thus of interest
Concentration of isoprene in artificial and thylakoid membranes
Harvey CM, et al.
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 47(5), 419-429 (2015)
A novel noncovalent complex of chorismate mutase and DAHP synthase from Mycobacterium tuberculosis: protein purification, crystallization and X-ray diffraction analysis
M Okvist, et al.
Acta Crystallographica Section F, Structural Biology and Crystallization Communications, 65(10), 1048-1052 (2009)