Merck
81380
Sigma-Aldrich
ポリプロピレングリコール
P 2,000
別名:
PPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
liquid
分子量
Mn 1513
屈折率
n20/D 1.451
粘度
~450 mPa.s(20 °C)
溶解性
water: miscible (completely)
密度
1.00 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリプロピレングリコールは、プロピレングリコールと水の付加重合体です。分子式HO(C3H6O)nC3H6OHで表され、式中のnはオキシプロピレン基の平均数です。ポリプロピレングリコールは、水と、脂肪族ケトンやアルコールなどの特定の有機溶媒に溶解し、エーテルとほとんどの脂肪族炭化水素には不溶です。
アプリケーション
ポリプロピレングリコール(PPG)は、消泡剤として広く用いられています。例えば、Bacillus thuringiensisを用いた生物農薬を下水汚泥から製造する際の泡の抑制に使用できます。
ポリウレタン(PU)エラストマーの製造に使用できます。例えば、吸音特性に優れたPUエラストマーの合成に使用できます。
PPG-2000は、PUベースの自己修復ポリマーネットワークの調製におけるソフトセグメントとして使用できます。これらのネットワークは、ソフトエレクトロニクスの分野で利用されています。
特徴および利点
  • 長く柔軟なアルキル基によって鎖の運動性が高まり、速やかな自己修復が促進されます。
  • ポリマー側面にあるメチル基によって、水中で乳化しやすくなります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
445.0 °F - closed cup
引火点(℃)
229.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
81380-6X1L:
81380-10ML-KC:
81380-1L:
81380-BULK:
81380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R De Lisi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(27), 12571-12577 (2011-06-15)
The study highlighted the main forces driving the formation of hydroxypropyl-cyclodextrins (HP-CDs) + poly(propylene) glycol 725 g mol(-1) inclusion complexes. The temperature parameter was chosen as the variable to modulate the hydrophobicity of the polymer, and consequently ITC experiments as
Mohammed Taghi Zafarani-Moattar et al.
Biotechnology progress, 28(1), 146-156 (2011-09-29)
In this work, we proposed a novel aqueous biphasic system (ABS) composed of polypropylene glycol P400 (PPG P400) and hydrophilic ionic liquids (IL), 1-alkyl-3-methylimidazolium bromide (alkyl = ethyl or butyl), forming an upper polymer-rich phase and a lower IL-rich phase
L Hong et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 83(6 Pt 1), 061508-061508 (2011-07-30)
There are various arguments and models connecting the characteristic length associated with the boson peak vibrations ξ to the length scale of dynamical heterogeneity L(het). ξ is usually defined as the ratio of the transverse sound velocity to the boson
F Palazzi et al.
International endodontic journal, 45(2), 129-135 (2011-09-13)
To investigate the surface tension characteristics of 5.25% sodium hypochlorite and three recently introduced sodium hypochlorite solutions, which had been modified to reduce their surface tension: Chlor-Xtra, Hypoclean A and Hypoclean B. Freshly produced MilliQ water was used as a
Celeste R Brennecka et al.
World neurosurgery, 78(5), 469-480 (2011-11-29)
Current treatments for cerebral aneurysms are far from ideal. Platinum coils are prone to compaction, and currently used liquid embolics are delivered with angiotoxic agents. This work presents initial in vivo studies of a novel liquid-to-solid gelling polymer system (PPODA-QT)