形状
emulsion (aqueous)
濃度
10% (active silicon)
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
溶解性
H2O: soluble (effective hot or cold.)
密度
1.0 g/mL at 25 °C
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
適合性
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
詳細
消泡剤SE-15は、シリコーンベースの製品であり、微生物発酵システムと哺乳類の懸濁培養の両方で泡立ちを防止または最小限に抑えるために使用されます。発泡を制御することにより、細胞への損傷が最小限に抑えられ、タンパク質/抗体産生が増加します。
アプリケーション
消泡剤SE-15は以下に使用されています:
- 分岐ローリングサークル増幅(RAM)増幅バッファーの調製。
- 細胞生存能力、ウイルス感染性、およびPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)性能に対するその影響を調べるため。
- 2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)(ABTS)アッセイにより総抗酸化能(TAOS)を測定するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として。
- 自己誘導発現培養の構成要素として。
- 環状アデノシン一リン酸(cAMP)検出バッファーの成分として。
特徴および利点
- 微生物培養フラスコまたは発酵における発泡の制御
- 培養培地に対して毒性を示さない
- 必要に応じて発酵槽へのくみ上げが可能
構成
消泡剤SE-15は、10%の活性シリコーンと非イオン性乳化剤を含む水性エマルションです
調製ノート
消泡剤SE-15は3~10部の冷水で事前に希釈すると、分散しやすくできます。希釈済み。
懸濁液は直ちに使用してください。
懸濁液は直ちに使用してください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A8582-500G-C:
A8582-BULK:
A8582-100G:
A8582-VAR:
A8582-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Detection of nucleic acid targets using ramified rolling circle DNA amplification: a single nucleotide polymorphism assay model
PLoS ONE, 8(5), e65053-e65053 (2013)
PloS one, 8(5), e65053-e65053 (2013-06-01)
Isothermal amplification methods provide alternatives to PCR that may be preferable for some nucleic acid target detection tasks. Among current isothermal target detection methods, ramified rolling circle amplification (RAM) of single-stranded DNA circles that are formed by ligation of linear
BMC biotechnology, 13, 24-24 (2013-03-19)
VanYn, encoded by the dbv7 gene (also known as vanYn) of the biosynthetic cluster devoted to A40926 production, is a novel protein involved in the mechanism of self-resistance in Nonomuraea sp. ATCC 39727. This filamentous actinomycete is an uncommon microorganism
Redox report : communications in free radical research, 23(1), 83-93 (2017-12-20)
Redox regulation plays a crucial role in balancing the cardiovascular system. In this prospective study we aimed to identify currently unknown correlations valuable to cardiovascular research and patient management. Blood samples from 500 patients were collected directly before cardiosurgical interventions
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 296(5), H1398-H1407 (2009-03-17)
Allosteric regulation of nitrite reduction by deoxyhemoglobin has been proposed to mediate nitric oxide (NO) formation during hypoxia. Nitrite is predominantly an anion at physiological pH, raising questions about the mechanism by which it enters the red blood cell (RBC)