Merck
70221
Supelco
ギ酸アンモニウム
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
別名:
ギ酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2NH4
CAS番号:
分子量:
63.06
Beilstein:
3625095
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
eCl@ss:
39021903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
グレード
eluent additive for LC-MS
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
LiChropur
テクニック
LC/MS: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
<2% water
強熱残分(900 °C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES記法
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI Key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸アンモニウムは、ギ酸のアンモニウム塩です。容易に利用でき、安定で非毒性です。カーボン上のパラジウム(Pd-C)またはRaney-ニッケル触媒とのコンジュゲーションにおいて使用されます。
アプリケーション
ギ酸アンモニウムは、薬物や外因性化合物のスクリーニングのためのLC-MS/MS分析におけるバッファー溶液として使用されています。脂肪族および芳香族ニトロ化合物の還元における、触媒的水素転移試薬として使用されることがあります。
ギ酸アンモニウムは、薬物や外因性化合物のスクリーニングのためのLC-MS/MS分析におけるバッファー溶液として使用されています。脂肪族および芳香族ニトロ化合物の還元反応における触媒水素移行剤として使用することができます。
ギ酸アンモニウムは、非ステロイド性抗炎症薬の分離に、また、キャピラリー電気クロマトグラフィーを用いたオリゴ糖混合物の分離に使用されています。さらに、HPLCおよびHPLC-MS手法を用いた、ホスファチジルセリン、トリアシルグリセロールおよびトリアシルグリセロール酸化生成物、オリゴガラクツロン酸の分析にも使用されています。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70221-100G-F:
70221-BULK-F:
70221-VAR-F:
70221-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
François-Ludovic Sauvage et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1735-1742 (2006-07-22)
In clinical and forensic toxicology, general unknown screening is used to detect and identify exogenous compounds. In this study, we aimed to develop a comprehensive general unknown screening method based on liquid chromatography coupled with a hybrid triple-quadrupole linear ion
Jiang-Tao Niu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 4543761-4543761 (2020-12-22)
To compare the changes of chemical components of Hedysari Radix (HR) before and after honey-processing, and to explore the material basis of the difference between HR and honey-processed Hedysari Radix (HPHR) in Buzhong Yiqi. Different compounds in aqueous extracts of
A general procedure for mild and rapid reduction of aliphatic and aromatic nitro compounds using ammonium formate as a catalytic hydrogen transfer agent.
Ram, Siya, and Richard E. Ehrenkaufer.
Tetrahedron Letters, 25.32, 3415-3418 (1984)
Nara Liessi et al.
JCI insight, 5(16) (2020-07-17)
In recent years, a number of drugs have been approved for the treatment of cystic fibrosis (CF). Among them, newly released Trikafta, a combination of 3 drugs (VX-661/VX-445/VX-770), holds great promise to radically improve the quality of life for a
Lin Wang et al.
Annals of palliative medicine, 10(4), 4354-4368 (2021-05-11)
To explore the role of intestinal flora in seborrhea, non-targeted metabolomics analysis was carried out. Fecal samples were collected from 5 seborrheic patients and 5 healthy controls from October 2019 to April 2020. Ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry
資料
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
Pesticide residue analysis of 331 pesticides and 44 metabolites in cabbage samples using Supel™ QuE QuEChERS mixes and Purospher® STAR RP-18e column.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
すべて表示
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やす