Merck
55674-M
Sigma-Aldrich
RNaseA, Bovine Pancreas
別名:
RNaseA, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
詳細
Merck USA index - 14, 8202
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
溶解性
water: 2 mg/mL
その他の活性
Protease, none detected
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Chromatographically purified. Pyrimidine-specific endoribonuclease that acts on single-stranded RNA. Note: 1 KU = 1000 units.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the hydrolysis of RNA to yield a first-order velocity constant equal to 1 at 25°C, pH 5.0.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55674-1250TU-M:
55674-10GM-M:
55674-50KU-M:
55674-0MG:
55674-1250TU:
55674-10GM:
55674-0GM:
55674-50KU:
試験成績書(COA)