Merck
RNASEA-RO
Roche
RNアーゼA
from bovine pancreas
別名:
Rnアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bovine pancreas
品質水準
フォーム
dry powder
比活性
50 U/mg (+25°C, RNA as substrate)
分子量
Mr = 13,700
包装
pkg of 100 mg (10109169001)
pkg of 25 mg (10109142001)
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
65 °C optimum reaction temp.
テクニック
flow cytometry: suitable
最適pH
7.0-7.5
保管温度
2-8°C
詳細
ウシ膵臓RNアーゼAは、RNアーゼAタンパク質スーパーファミリーに属します。このRNアーゼは最も特徴付けが進んでいるタンパク質のひとつで、肝臓形の塩基性タンパク質です。このタンパク質は、124個のアミノ酸で構成されています。この自然の形では、RNアーゼAはホモ二量体で存在します。
アプリケーション
  • 分析目的で
  • DNAを分離(この目的では、RNアーゼAを沸騰させる必要があります)
  • フローサイトメトリーおよびヨウ化プロピジウム(PI)染色による細胞周期分析のため
生物化学的/生理学的作用
RNアーゼAは、トランスリン酸化およびRNA分解を触媒します。RNアーゼAは、DNA融解機能を有することが特定された最初のタンパク質です。この酵素は、一本鎖(ss)RNAポリヌクレオチド鎖を分解する前に、その上のいくつかの結合部位に結合します。RNアーゼAは同じようにssDNAと相互作用し、これが「DNA巻き戻し」特性の原因です。タンデム化で得られたRNアーゼA二量体は、癌細胞に対し毒性を示します。
単位の定義
1単位で、アッセイ条件下において1分以内にA0からA1に吸光度を低下させる酵素活性があります。A0からA1への変化は全面変換に対応し、A1は最終的な吸光度です。
再構成
RNアーゼAは1~10 mg/mLの濃度で10 mMトリス‐HCl(pH 7.5)、15 mM NaClに溶解でき、これを100℃で15分間加熱して混入しているDNアーゼを不活性化し、ゆっくりと室温まで冷却してアリコートに量り分けます。その後-15~-25℃で保存することを推奨します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断には使用しないこと。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher J Ott et al.
Blood, 120(14), 2843-2852 (2012-08-21)
We investigated the therapeutic potential of JQ1, an inhibitor of the BET class of human bromodomain proteins, in B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL). We show that JQ1 potently reduces the viability of B-ALL cell lines with high-risk cytogenetics. Among the
Simon Asbjørn Larsen et al.
Chemistry Central journal, 6(1), 18-18 (2012-03-20)
Various by-products of the cellular metabolism, such as reactive carbonyl species (RCS) are potentially harmful to cells and tissues, and play a role in many physiological and pathological processes. Among various RCS is the highly reactive dicarbonyl glyoxal (GO), which
Amit Kumar Dinda et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 162, 535-543 (2016-08-01)
Several DNA binding proteins exist in dimeric form when bound with DNA to be able to exhibit various biological processes such as DNA repair, DNA replication and gene expression. Various dimeric forms of Ribonuclease A (RNase A) and other members
Bruno D Fonseca et al.
The Journal of biological chemistry, 290(26), 15996-16020 (2015-05-06)
The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a critical regulator of protein synthesis. The best studied targets of mTORC1 in translation are the eukaryotic initiation factor-binding protein 1 (4E-BP1) and ribosomal protein S6 kinase 1 (S6K1). In this
Marieke Louwers et al.
Nature protocols, 4(8), 1216-1229 (2009-08-01)
Gene regulation in higher eukaryotes frequently involves physical interactions between genomic sequence elements tens of kilobases apart on the same chromosome but can also entail interactions between different chromosomes. Chromosome Conformation Capture (3C) is a powerful tool to identify such