Merck
R5000
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type II-A
形状
solid
比活性
>= 60 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
濃度
≥60% (SDS-PAGE)
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
salt, essentially free
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DNAには環状中間体の形成に不可欠な2′-OH基がないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。RNアーゼはタンパク質サンプルからRNAを加水分解することができます。膵臓のRNアーゼAは、ピリミジン(ウラシルまたはシトシン)リン酸結合の3′側で特異的に切断します。
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
リボヌクレアーゼAは、DNAプラスミド調製物およびタンパク質サンプルからの、RNAの除去に使用されます。リボヌクレアーゼAは、RNアーゼ保護アッセイ、非特異的結合RNAの除去、RNA配列の解析、タンパク質サンプル中のRNAの加水分解、およびDNAの精製に使用されます。ウシ膵臓由来リボヌクレアーゼAは、ヒトリボヌクレアーゼ-1のハイブリダーゼ活性を評価する研究で使用されています。ウシ膵臓由来リボヌクレアーゼAは、陽イオン交換タンパク質置換クロマトグラフィー用の粒子ベースのモノリシックカラムを調査する研究でも使用されています。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
RNア-ゼAの純度はSDS-PAGEで決定
アプリケーション
阻害剤
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R5000-RSAMPLE:
R5000-250MG:
R5000-100MG:
R5000-VAR:
R5000-BULK:
R5000-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beata Schmidt et al.
Journal of chromatography. A, 1018(2), 155-167 (2003-11-19)
The overall topic of the investigation was the separation of basic proteins by cation exchange displacement chromatography. For this purpose two principal column morphologies were compared for the separation of ribonuclease A and alpha-chymotrypsinogen, two proteins found in the bovine
Nana Asare et al.
Toxicology and applied pharmacology, 230(2), 175-186 (2008-04-18)
Mechanistic studies of nitro-PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) of interest might help elucidate which chemical characteristics are most important in eliciting toxic effects. 1-Nitropyrene (1-NP) is the predominant nitrated PAH emitted in diesel exhaust. 1-NP-exposed Hepa1c1c7 cells exhibited marked changes in
Stephanie E Siegmund et al.
Human molecular genetics, 26(23), 4588-4605 (2017-10-04)
Mitochondrial disorders affecting oxidative phosphorylation (OxPhos) are caused by mutations in both the nuclear and mitochondrial genomes. One promising candidate for treatment is the drug rapamycin, which has been shown to extend lifespan in multiple animal models, and which was
Nicoletta Potenza et al.
Nucleic acids research, 34(10), 2906-2913 (2006-06-02)
Human ribonuclease-1 (hRNase-1) is an extracellular enzyme found in exocrine pancreas, blood, milk, saliva, urine and seminal plasma, which has been implicated in digestion of dietary RNA and in antiviral host defense. The enzyme is characterized by a high catalytic
Sanjiv Risal et al.
Cell discovery, 3, 16052-16052 (2017-02-23)
In mammals, primordial germ cells (PGCs) are the embryonic cell population that serve as germ cell precursors in both females and males. During mouse embryonic development, the majority of PGCs are arrested at the G2 phase when they migrate into
プロトコル
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC