Merck
D5758
Sigma-Aldrich
ピロ炭酸ジエチル
96% (NT)
別名:
DEP, DEPC, エトキシギ酸無水物, オキシジギ酸ジエチル, 二炭酸ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
637031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
品質水準
アッセイ
96% (NT)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルピロカーボネート(DEPC)は、RNアーゼ酵素の不活化に使用するための薬品であり、湿気とpHに感受性があります。155°Cで分解し、水溶液中でエタノールと二酸化炭素を生成します。DEPCはまた、アンモニアにも感受性があり、発癌物質であるウレタンへと分解されます。
アプリケーション
ジエチルピロカーボネートは、RNアーゼによってRNAが分解されるリスクを低減させるために、PCR反応に使用する脱イオン水の処理に使用されています。また、異なる微生物から分離したトータルRNAを希釈するために、ドットブロットハイブリダイゼーションにも使用されます。
タンパク質のHis残基やTyr残基を修飾する試薬です。dsDNAでの構造破壊に用いる強力なプローブで、完全にまたは部分的にスタッキングしていない塩基と反応します。
生物化学的/生理学的作用
DEPCは強力なヌクレアーゼ阻害剤です。0.1%のDEPC溶液が、RNアーゼの不活化に使用されます。
骨格筋におけるリアノジン/Ca2+受容体チャンネルへのリアノジンの結合を、用量および時間依存的に阻害し、SR小胞のCa2+透過性を増加します。
約0.1%(v/v)で溶液中のRNaseを不活性化し、RNAを分解から保護します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D5758-5ML:
D5758-BULK:
D5758-25ML:
D5758-100ML:
D5758-50ML:
D5758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Properties of mouse globin messenger ribonucleic acid and its preparation in milligram quantities.
R Williamson et al.
Biochemistry, 10(16), 3014-3021 (1971-08-03)
V Shoshan-Barmatz et al.
The Biochemical journal, 299 ( Pt 1), 177-181 (1994-04-01)
Exposure of junctional sarcoplasmic reticulum (SR) membranes or purified ryanodine receptor to the histidine-specific reagent diethyl pyrocarbonate (DEPC) led to concentration- and time-dependent inactivation of ryanodine binding. The pH-dependence of the inactivation of ryanodine binding by DEPC and the reversal
H Perry-O'Keefe et al.
Journal of applied microbiology, 90(2), 180-189 (2001-02-13)
A method for rapid and simultaneous detection, identification and enumeration of specific micro-organisms using Peptide Nucleic Acid (PNA) probes is presented. The method is based on a membrane filtration technique. The membrane filter was incubated for a short period of
A new method based on the use of diethyl pyrocarbonate as a nuclease inhibitor for the extraction of undegraded nucleic acid from plant tissues.
F Solymosy et al.
European journal of biochemistry, 5(4), 520-527 (1968-09-24)
Melina Papalampropoulou-Tsiridou et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 103-103 (2020-06-09)
Injury and inflammation cause tissue acidosis, which is a common feature of various painful conditions. Acid-Sensing Ion channels (ASICs) are amongst the main excitatory channels activated by extracellular protons and expressed in the nervous system. Six transcripts of ASIC subunits
資料
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.