Merck
159220
Sigma-Aldrich
ピロ炭酸ジエチル
96% (NT)
別名:
DEP, DEPC, エトキシギ酸無水物, オキシジギ酸ジエチル, 二炭酸ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
637031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96% (NT)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピロ炭酸ジエチルは選択的に十字構造の一本鎖ループと反応します。ジエチルピロ炭酸によるリボヌクレアーゼの不可逆的失活についての研究が行われています。
アプリケーション
ピロ炭酸ジエチルは以下の用途に使用されました:
  • 植物の黄化組織及び緑色組織からの核酸の非分解抽出におけるヌクレアーゼ阻害剤
  • 抗菌性添加剤
  • リボヌクレアーゼ阻害剤
  • ヒスチジン残基修飾薬
  • イミンからカルバミン酸への変換試薬
タンパク質のHis残基やTyr残基を修飾する試薬です。dsDNAでの構造破壊に用いる強力なプローブで、完全にまたは部分的にスタッキングしていない塩基と反応します。
生物化学的/生理学的作用
約0.1%(v/v)で溶液中のRNaseを不活性化し、RNAを分解から保護します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159220-500G:
159220-100G:
159220-BULK:
159220-25G:
159220-5G:
159220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 48, 3445-3445 (1992)
Isolation of plant RNA.
R Hodge
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 28, 37-40 (1994-01-01)
Heather L Walsh et al.
PloS one, 15(8), e0236104-e0236104 (2020-08-11)
There is an increasing emphasis on effects-based monitoring to document responses associated with exposure to complex mixtures of chemicals, climate change, pathogens, parasites and other environmental stressors in fish populations. For decades aquatic monitoring programs have included the collection of
A mechanism of the irreversible inactivation of bovine pancreatic ribonuclease by diethylpyrocarbonate. A general reaction of diethylpyrocarbonate . A general reaction of diethylpyrocarbonate with proteins.
B Wolf et al.
European journal of biochemistry, 13(3), 519-525 (1970-04-01)
P D Pelton et al.
The Journal of biological chemistry, 267(9), 5916-5920 (1992-03-25)
The pH dependence of myo-inositol monophosphatase may indicate a role for histidine residues in the catalytic mechanism (Ganzhorn, A. J., and Chanal, M.-C. (1990) Biochemistry 29, 6065-6071). This possibility was investigated by chemical modification. At pH 6.0 and 25 degrees
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.