Merck
D97703
Sigma-Aldrich
マレイン酸ジエチル
97%
別名:
マレイン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.18
Beilstein:
1100825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.93 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 14 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
662 °F
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
InChI Key
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マレイン酸ジエチルは、無水マレイン酸から誘導されるエステルで、ピロメリット酸合成の構成要素として使用されます。
アプリケーション
  • 液体クロマトグラフィーと高分解能質量分析を組み合わせた尿中の農薬代謝物のレトロスペクティブ分析:この研究では、農薬代謝物の分析におけるマレイン酸ジエチルの使用に焦点を当て、尿中の農薬代謝物を検出するための高分解能質量分析への応用を実証しています(Lapez et al., 2016)。
  • マレイン酸ジエチルが、GSH、MAPK、および癌経路の調節を介して、MCA+TPA 変異細胞の増殖を抑制:マレイン酸ジエチルによる癌細胞増殖の抑制に関する研究、グルタチオン、MAPK 経路への影響、癌治療におけるその潜在的な治療応用に焦点を当てた研究(Priya et al., 2014)。
  • ラットにおけるマレイン酸ジエチル誘発性グルタチオン枯渇に対する肝臓のトランスクリプトームおよびプロテオーム応答:この研究では、マレイン酸ジエチルの肝細胞への影響を調査し、グルタチオンの枯渇におけるその役割と、酸化ストレスおよび肝毒性への影響を強調しています(Yamauchi et al., 2011)。
  • 高次スピン系における(1)H-(1)H NMR カップリング定数の迅速かつ正確な測定のための BIRD サンドイッチ法の応用:本論文では、カップリング定数の正確な決定のための NMR 分光法におけるマレイン酸ジエチルの革新的な応用について論じ、複合体スピン系の分析を強化しています(Williamson et al., 2000)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D97703-100ML:
D97703-100G:
D97703-10L:
D97703-500ML:
D97703-5KG:
D97703-5ML:
D97703-VAR:
D97703-BULK:
D97703-500G:
D97703-1KG:
D97703-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Guerrero-Gómez et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1545-1565 (2019-02-17)
In the presence of aggregation-prone proteins, the cytosol and endoplasmic reticulum (ER) undergo a dramatic shift in their respective redox status, with the cytosol becoming more oxidized and the ER more reducing. However, whether and how changes in the cellular
Sustainable production of pyromellitic acid with pinacol and diethyl maleate
Yancheng H et al.
Green Chemistry, 19, 1663-1667 (2017)
Lauren Drowley et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(10), 1865-1873 (2010-07-29)
Although cellular transplantation has been shown to promote improvements in cardiac function following injury, poor cell survival following transplantation continues to limit the efficacy of this therapy. We have previously observed that transplantation of muscle-derived stem cells (MDSCs) improves cardiac
Nazir M Khan et al.
Free radical biology & medicine, 51(1), 115-128 (2011-05-03)
There are no reports describing the ability of pro-oxidants to protect against radiation-induced apoptosis. Activation of the redox-sensitive transcription factor Nrf2 by low levels of ROS is known to protect against oxidative stress-induced cell death. In this study, hydrogen peroxide
R Faraonio et al.
Cell death and differentiation, 19(4), 713-721 (2011-11-05)
Here we show that replicative senescence in normal human diploid IMR90 fibroblasts is accompanied by altered expression of a set of microRNAs (miRNAs) (senescence-associated miRNAs), with 14 and 10 miRNAs being either up or downregulated (>2-fold), respectively, in senescent with