Merck
D8440
Sigma-Aldrich
15-デオキシ-Δ12,14-プロスタグランジンJ2
≥95% (HPLC), 1 mg/mL in methyl acetate
別名:
11-オキソプロスタ-(5Z,9,12E,14E)-テトラエン-1-酸, 15-デオキシ-Δ12,14-PGJ2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O3
CAS番号:
分子量:
316.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
liquid
濃度
1 mg/mL in methyl acetate
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\C=C1/[C@@H](C\C=C/CCCC(O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
InChI Key
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
詳細
15-デオキシ-Δ12,14-プロスタグランジンJ2(15d-PGJ2)は、プロスタグランジンJ12(PGJ2)の代謝産物であり、自然に生じるプロスタグランジンD2誘導体です。炎症プロセスで産生されます。
アプリケーション
15-デオキシ-Δ12,14-プロスタグランジンJ2は、次の用途で使用されています。
  • 血管新生脂肪組織モデルにおける脂質蓄積、生存率/ミトコンドリア活性、および脈管構造の量に対するその作用を研究するため。
  • 腸脂肪酸結合タンパク質(I-FABP)経路を活性化するために、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPARγ)アゴニストとして。
  • 誘導神経幹細胞/前駆細胞(NSPC)に用いる培養培地のサプリメントとして。γ
生物化学的/生理学的作用
15-デオキシ-Δ12,14-プロスタグランジンJ2(15d-PGJ2)は、in vivoで炎症反応を調節します。また、15d-PGJ2は、核内転写因子(NF)-κB依存性転写に対するPPARγ非依存性阻害を誘発します。抗血管新生因子として機能し、内皮細胞アポトーシスを引き起こします。
PPARγ(ペルオキシソ-ム増殖因子活性化レセプタ-)の選択的アゴニストです。PPARγおよびシクロオキシゲナ-ゼ-2(COX-2)を発現するがん細胞株の増殖を阻害します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D8440-VAR:
D8440-100UG-PW:
D8440-BULK:
D8440-100UG:4548173194943
文書ライブラリにアクセスする
15-Deoxy-Delta 12, 14-prostaglandin J2 inhibits multiple steps in the NF-kappa$B signaling pathway
Straus DS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(9), 4844-4849 (2000)
Gabriela Magenta et al.
BMC cancer, 8, 47-47 (2008-02-12)
Activation of peroxisome proliferator-activated receptors gamma (PPARgamma) induces diverse effects on cancer cells. The thiazolidinediones (TZDs), such as troglitazone and ciglitazone, are PPARgamma agonists exhibiting antitumor activities; however, the underlying mechanism remains inconclusive. Rosiglitazone (RGZ), a synthetic ligand of PPARgamma
Gas chromatographic-mass spectrometric measurement of 15-deoxy-delta(12,14)-prostaglandin J(2), the peroxisome proliferator-activated receptor gamma ligand, in urine.
C Thévenon et al.
Clinical chemistry, 47(4), 768-770 (2001-03-29)
Mojgan Masoodi et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(20), 3023-3029 (2006-09-21)
Prostanoids are potent mediators of many physiological and pathophysiological processes. Of the many analytical methodologies used for their qualitative and quantitative analysis, electrospray tandem mass spectrometry coupled to liquid chromatography (LC/ESI-MS/MS) offers a rapid, sensitive and versatile system applicable to
N-3 PUFAs attenuate ischemia/reperfusion induced intestinal barrier injury by activating I-FABP-PPAR$\gamma$ pathway
Wang X, et al.
Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland), 31(6), 951-957 (2012)