Merck
M8046
Sigma-Aldrich
ミフェプリストン
≥98%
別名:
11β-(4-ジメチルアミノ)­フェニル-17β-ヒドロキシ-17-(1-プロピニル)­エストラ-4,9-ジエン-3-オン, RU-38486, RU-486
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H35NO2
CAS番号:
分子量:
429.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, greenish-yellow
オーガナイザー
Danco Laboratories
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1[C@H](C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)C#CC)c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
InChI Key
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
合成ステロイドであるミフェプリストンは、クッシング′症候群や子宮平滑筋腫の治療に利用することができます。低用量では、細胞内プロゲステロン受容体に結合することでプロゲステロンを選択的に拮抗します。高用量では、グルココルチコイド受容体でコルチゾールを遮断し、視床下部-下垂体-副腎軸に影響を与え、循環コルチゾールを増加させ、その結果、一部の患者では高血糖を制御します。さらに、ミフェプリストンは、グルココルチコイド II 受容体に対するよりもグルココルチコイド I 受容に対して高い親和性があります。妊娠中絶の場合、ミフェプリストンはプロゲステロンを阻害します。
アプリケーション
ミフェプリストーンは、以下の目的で使用されています:
  • 増殖期と分泌期の子宮内膜間質細胞に障害を誘発するために
  • 期間とPTBとの間の頸部成熟メカニズムの違いを研究するための早産(PTB)マウスモデルを確立するために
  • ハエのgeneswitch gal4を活性化することに
  • プロスタグランジン分泌に及ぼす性ステロイドの影響を研究するために
生物化学的/生理学的作用
そのため、ミフェプリストーンは強力な堕胎薬と考えられています。これは、ヒト絨毛性ゴナドトロピンを阻害することも知られています。ミフェプリストーンは、脱落膜の壊死を引き起こします。
ミフェプリストーン(RU-486)は、プロゲステロン受容体アンタゴニストおよびグルココルチコイド受容体アンタゴニストの両方の活性を有します。
特徴および利点
この化合物は、Danco Laboratoriesが開発しました。その他の製薬化合物および承認薬物/薬物候補のリストを閲覧するためにはここをクリックして、ください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M8046-VAR:
M8046-100MG:
M8046-1G:
M8046-BULK:
M8046-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meyler's Side Effects of Endocrine and Metabolic Drugs, 285-285 (2009)
Mesenchymal stem cells derived from Wharton jelly of the human umbilical cord ameliorate damage to human endometrial stromal cells
Yang X, et al.
Fertility and Sterility, 96(4), 1029-1036 (2011)
Peptidergic cell-specific synaptotagmins in Drosophila: localization to dense-core granules and regulation by the bHLH protein DIMMED
Park D, et al.
The Journal of Neuroscience, 34(39), 13195-13207 (2014)
Ovarian steroids regulate prostaglandin secretion in the feline endometrium
Siemieniuch MJ, et al.
Animal Reproduction Science, 120(1-4), 142-150 (2010)
Nynne Sharma et al.
Nucleic acids research, 36(11), e67-e67 (2008-05-24)
Nonviral integration systems are widely used genetic tools in transgenesis and play increasingly important roles in strategies for therapeutic gene transfer. Methods to efficiently regulate the activity of transposases and site-specific recombinases have important implications for their spatiotemporal regulation in
関連コンテンツ
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
タンパク質パスウェイの解析は、創薬研究と医薬品開発の基本の一つです。ケミカルライブラリースクリーニング、タンパク質・酵素活性の調査、タンパク質パスウェイの低分子による調節など、タンパク質パスウェイの解析について紹介します。