アッセイ
>98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
InChI Key
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- エストロゲン受容体(ERα、ERβ)拮抗薬として、肝細胞の増殖抑制に
- ERアンタゴニストとして、ヒト乳癌MCF-7細胞におけるエストロゲン応答エレメントの抑制に
- 乳癌細胞株に対し抗エストロゲン剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I4409-BULK:
I4409-VAR:
I4409-25MG:
試験成績書(COA)