Merck
27840
Sigma-Aldrich
コルチコステロン
≥98.5% (HPLC)
別名:
11β,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン, 11β,21-ジヒドロキシプロゲステロン, 4-プレグネン-11β,21-ジオール-3,20-ジオン, ケンダルコンパウンドB, ライヒシュタインのサブスタンスH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O4
CAS番号:
分子量:
346.46
Beilstein:
2339601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +223±3°, c = 1% in ethanol
mp
179-183 °C (lit.)
179-183 °C
官能基
ketone
SMILES記法
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コルチコステロン(Cort)は、グルココルチコイドホルモンです。また、鳥類のストレス反応を媒介する主要なホルモンです。これは、ラット血漿中の一次副腎皮質ステロイドです。発育途上の胎盤に及ぼす母親の Cort 曝露の影響は、マウスモデルで研究されています。
アプリケーション
コルチコステロンはラット、トカゲまたはin vitroでアドレナリン受容体シグナル伝達を研究するために使用されました。また、免疫抑制実験にも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
コルチコステロンは、副腎皮質のコレステロールから合成され、ミネラルコルチコイド受容体とグルココルチコイド受容体の両方を活性化します。コルチコステロンの役割は、排卵、黄体形成、卵母細胞の発達、分娩および授乳など生殖過程に不可欠です。コルチコステロンの代謝は、酵素 11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼにより調節されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
コルチコステロンは、クロロホルムとエタノールに可溶性です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27840-100MG:
27840-BULK:
27840-500MG:
27840-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amanda J Rickard et al.
Journal of molecular endocrinology, 42(6), 449-459 (2009-01-23)
The mineralocorticoid receptor (MR) and glucocorticoid receptor are ligand-activated transcription factors that have important physiological and pathophysiological actions in a broad range of cell types including monocytes and macrophages. While the glucocorticoids cortisol and corticosterone have well-described anti-inflammatory actions on
A M Iacopino et al.
The Journal of biological chemistry, 265(18), 10177-10180 (1990-06-25)
Corticosterone was administered to normal and bilaterally adrenalectomized rats (250-300 g), and hormonal regulation of brain calbindin-D28k (CaBP28k) levels was investigated by radioimmunoassay for CaBP28k protein and by slot and Northern blot analyses for CaBP28k mRNA. The specificity of the
D F DeNardo et al.
Hormones and behavior, 27(2), 184-199 (1993-06-01)
Adrenal corticoid release is a major component of the stress response which can affect many body functions including behavior. The purpose of our studies was to examine the effects of corticosterone (B) on both the agonistic and courtship components of
J C Doxey et al.
British journal of pharmacology, 78(3), 489-505 (1983-03-01)
1 The selectivity and specificity of RX 781094 [2-(2-(1,4 benzodioxanyl))2-imidazoline HCl] for alpha-adrenoceptors have been examined in peripheral tissues. 2 In isolated tissue experiments RX 781094 was a competitive antagonist at prejunctional alpha 2-adrenoceptors situated on the sympathetic nerve terminals
Practical procedure for estimation of corticosterone or hydrocortisone.
R H SILBER et al.
Clinical chemistry, 4(4), 278-285 (1958-08-01)