C2755
コルチゾン
≥95%
別名:
17α,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,11,20-トリオン, 17α-ヒドロキシ-11-デヒドロコルチコステロン, 4-プレグネン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, ケンダルコンパウンドE, ライヒシュタインサブスタンスFa
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
テクニック
inhibition assay: suitable
mp
223-228 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
遺伝子情報
human ... SERPINA6(866)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 1β-HSD1(11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ1型)阻害剤の検証
- コーチゾンに対する、赤血球新生および顆粒球形成前駆細胞の感受性の研究
- 11βHSDによるコルチゾール酸化速度の測定
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2755-BULK:
C2755-5G:
C2755-VAR:
C2755-25G:
C2755-1G:
C2755-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック