H4001
ヒドロコルチゾン
≥98% (HPLC)
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシプレグナ-4-エン-3,20-ジオン, 17-ヒドロキシコルチコステロン, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, ケンダルコンパウンドF, コルチゾール, ライヒシュタインサブスタンスM
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
211-214 °C (lit.)
溶解性
water: 0.28 g/L at 25 °C
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H4001-VAR:
H4001-1G:
H4001-100G:
H4001-5G:
H4001-10G:
H4001-25G:
H4001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)