Merck
H6909
Sigma-Aldrich
ヒドロコルチゾン 溶液
50 μM, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
17-ヒドロキシコルチコステロン, コルチゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物:
non-animal source
フォーム:
liquid
由来生物
non-animal source
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioXtra
フォーム
liquid
濃度
50 μM
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
5.0- 7.0
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロコルチゾンは、上皮および内皮の接着細胞培養アプリケーションに使用されています。ヒドロコルチゾン溶液は、表皮幹細胞の分離および細胞増殖にも使用されています。また、ケラチノサイトの透過性測定にも使用されています。
その他情報
動物由来物質不含
物理的形状
分注して凍結保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H6909-PH:
H6909PROC:
H6909-10ML:
H6909-BULK:
H6909-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A combination of aloe vera, curcumin, vitamin C, and taurine increases canine fibroblast migration and decreases tritiated water diffusion across canine keratinocytes in vitro.
Timothy R Fray et al.
The Journal of nutrition, 134(8 Suppl), 2117S-2119S (2004-07-31)
Natalja E Fedorovich et al.
Biomacromolecules, 10(7), 1689-1696 (2009-05-19)
Application of hydrogels in tissue engineering and innovative strategies such as organ printing, which is based on layered 3D deposition of cell-laden hydrogels, requires design of novel hydrogel matrices. Hydrogel demands for 3D printing include: 1) preservation of the printed
Antonio Celentano et al.
Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology, 50(3), 323-332 (2020-01-12)
Matrix metalloproteinases (MMPs) play a crucial role in the malignant phenotype of cancer cells. In particular, active levels of MMP2 in cancer cells have been associated with invasion and metastasis through the degradation of basement membrane extracellular matrix proteins. However
Shilpa Chennakrishnaiah et al.
Scientific reports, 10(1), 8532-8532 (2020-05-24)
Oncogenic transformation impacts cancer cell interactions with their stroma, including through formation of abnormal blood vessels. This influence is often attributed to angiogenic growth factors, either soluble, or associated with tumor cell-derived extracellular vesicles (EVs). Here we examine some of
Xiao-hua Lei et al.
PloS one, 6(11), e26603-e26603 (2011-11-19)
The skin is susceptible to different injuries and diseases. One major obstacle in skin tissue engineering is how to develop functional three-dimensional (3D) substitute for damaged skin. Previous studies have proved a 3D dynamic simulated microgravity (SMG) culture system as
資料
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.