Merck
E2257
Sigma-Aldrich
β-エストラジオール
powder, γ-irradiated, suitable for cell culture
別名:
1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 17β-エストラジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン, ジヒドロフォリクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
Beilstein:
1914275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
適合性
suitable for
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-エストラジオールは、天然のヒトエストロゲンです。これは、乳房と生殖上皮組織の成長、長骨の成熟および二次性徴の進行のために重要です。エストラジオールは、未熟な生殖細胞、精子、ライディッヒ細胞およびセルトリ細胞により産生されます。これは、セルトリ細胞において増殖、イオン輸送の調節およびアポトーシスの調節に重要な役割を果たします。エストラジオールは、精液の濃度、運動性および形態を調節します。β-エストラジオールは更年期ホルモンとして機能します。女性の性腺機能低下症や原発性卵巣不全の補充療法に関与します。β-エストラジオール濃度の低下は、心疾患および骨粗しょう症と関連しています。
アプリケーション
β-エストラジオールは、細胞の分化および形質転換(腫瘍原性)の研究に使用されています。
β-エストラジオールは以下の用途に使用されています。
  • マウス子宮内膜間質細胞(ESC)の初代培養
  • in vitroエストロゲン治療
  • 卵丘卵母細胞複合体(COC)のin vitro成熟
生物化学的/生理学的作用
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。エストロゲンは、遺伝子転写によるタンパク合成を調節することにより、胚発生期や思春期におけるメス表現型の発達を誘導します。また、ゴナドトロピン産生を促すことにより排卵を誘発します。エストラジオールへの曝露は乳癌の発生率や増殖を増強します。
物理的形状
粉末は室温で保存できます。ストック溶液は分注して凍結保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
再構成
20 μg/mL貯蔵液を調製するには、無水エタノール1 mLを添加し、ゆっくりかき回して溶かし、かき混ぜながら滅菌培地49 mLを添加します。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E2257-BULK:
E2257PROC:
E2257-1MG-IR:
E2257-1MG-PW:
E2257-PH:
E2257-1MG:
E2257-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improving in vitro maturation and pregnancy outcome in cattle using a novel oocyte shipping and maturation system not requiring a CO2 gas phase
Barcelo-Fimbres M, et al.
Theriogenology, 84(1), 109-117 (2015)
DHEA improves the antioxidant capacity of endometrial stromal cells and improves endometrium receptivity via androgen receptor
Qin A, et al.
Eur. J. Obstet. Gyn. Rep. Biol., 198, 120-126 (2016)
Estrogen preserves Fas ligand levels by inhibiting microRNA-181a in bone marrow-derived mesenchymal stem cells to maintain bone remodeling balance
Shao B, et al.
Faseb Journal, 29(9), 3935-3944 (2015)
Determination of 17 beta-estradiol in pharmaceutical preparation by UV spectrophotometry and high performance liquid chromatography methods
Yilmaz B and Kadioglu Y
Arabian Journal of Chemistry, 10, S1422-S1428 (2017)
Samantha L P Schilit et al.
American journal of human genetics, 106(1), 41-57 (2019-12-24)
Unexplained infertility affects 2%-3% of reproductive-aged couples. One approach to identifying genes involved in infertility is to study subjects with this clinical phenotype and a de novo balanced chromosomal aberration (BCA). While BCAs may reduce fertility by production of unbalanced