Merck
1250008
USP
β-エストラジオール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 17β-エストラジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン, ジヒドロフォリクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
Beilstein:
1914275
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estradiol
メーカー/製品名
USP
mp
176-180 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
  • Dehydroepiandrosterone with a high-fat diet treatment at inducing polycystic ovary syndrome in rat model: This study explores the impact of estradiol in a model of polycystic ovary syndrome, providing insights into hormone interactions and their implications in reproductive health (He et al., 2024).
  • Ethanolic Extract of Xylopia aethiopica Attenuated Aluminum-Induced Ovarian Toxicity in Adult Female Wistar Rats: Research highlights the potential of estradiol-related compounds in mitigating heavy metal-induced ovarian damage, suggesting a protective role of estrogen receptor agonists in reproductive toxicology (Japhet et al., 2024).
  • Connecting Bisphenol A Exposure to PCOS: Findings from a Case-Control Investigation: This study investigates the effects of environmental estrogens, mimicking estradiol, on the prevalence of polycystic ovary syndrome, emphasizing the importance of estrogen receptor interactions in environmental health studies (Patel et al., 2024).
  • Combined collection systems of sewage and rainfall runoff seriously affect the spatial distributions of natural estrogens and their conjugates in river water: Insights from this study on the distribution of estrogenic compounds like estradiol in aquatic environments highlight significant implications for water quality and public health (Wu et al., 2024).
  • Sex differences in the variability of fasting metabolism: This investigation into metabolic rate variations examines the role of estradiol in differing metabolic responses between sexes, contributing to a deeper understanding of hormonal impact on metabolic health (Bradshaw et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。エストロゲンは、遺伝子転写によるタンパク合成を調節することにより、胚発生期や思春期におけるメス表現型の発達を誘導します。また、ゴナドトロピン産生を促すことにより排卵を誘発します。エストラジオールへの曝露は乳癌の発生率や増殖を増強します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1250008-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Estradiol and Norethindrone Acetate Tablets
United States Pharmacopeia, 44(6) (2023)
Estradiol Cypionate
United States Pharmacopeia, 39(6), 1737-1737 (2020)
Amit Cohen et al.
Zebrafish, 11(5), 462-478 (2013-06-19)
Estrogen is a steroid hormone that has been implicated in a variety of cellular and physiological processes and in the development of diseases such as cancer. Here we show a remarkable widespread microRNA (miRNA) downregulation in the zebrafish (Danio rerio)
Marie Mi Bonde et al.
Nucleic acids research, 42(20), 12847-12860 (2014-10-30)
Splicing reactions generally combine high speed with accuracy. However, some of the pre-mRNAs escape the nucleus with a retained intron. Intron retention can control gene expression and increase proteome diversity. We calculated the escape rate for the yeast PTC7 intron
Mark A Tarnopolsky
Medicine and science in sports and exercise, 40(4), 648-654 (2008-03-05)
Women oxidize more lipid and less carbohydrate and protein compared with men during endurance exercise. The increase in fat oxidation is associated with higher intramyocellular lipid content and use as well as greater adipocyte lipolysis. Glucose rates of appearance and