certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1076
traceable to USP 1646009
APIファミリー
testosterone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2027-250MG-PW:
PHR2027-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック