Merck
1648004
USP
エナント酸テストステロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン17-エナンタート, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン17-エナンタート, テストステロン17β-ヘプタノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40O3
CAS番号:
分子量:
400.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
testosterone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Testosterone enanthate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Testosterone Enanthate Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1648004-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)