1647001
USP
Testosterone cypionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Testosterone 17β-cypionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-cyclopentylpropionate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-cypionate, Depotestosterone, Depovirin, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
testosterone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
HPFVBGJFAYZEBE-ZLQWOROUSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1647001-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック