安全性情報
1612404
USP
ゴマ油
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sesame oil
メーカー/製品名
USP
密度
0.9 g/mL at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
研究用途でステロイド系ホルモンおよび毒素などの脂溶性化合物の送達ビヒクルとして使用されます。ゴマ油は抗酸化剤特性を有しており、動物性モデルにおいてリポ多糖体(LPS)-刺激性酸化ストレスを防ぐことが示されました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
491.0 °F
引火点(℃)
255 °C
適用法令
Jan Code
1612404-1G:
1612404-2X0.1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5