Merck
T1875
Sigma-Aldrich
プロピオン酸テストステロン
solid
別名:
17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン 17-プロピオナート, 17β-プロピオニルオキシ-4-アンドロステン-3-オン, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン 17-プロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O3
CAS番号:
分子量:
344.49
Beilstein:
3221760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
white
溶解性
acetone: soluble 1 in 4 of acetone
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
ethanol: soluble 1 in 6 of ethanol
ethyl oleate: soluble 1 in 20 of ethyl oleate
propylene glycol: soluble 1 in 30 of propylene glycol
soluble 1 in 20 of ethyl oleate
ethanol: 10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.4 mg/mL
H2O: insoluble
oil: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品はプロピオン酸テストステロンが妊娠中の雌のヒツジに及ぼす影響の研究に使用されました
生物化学的/生理学的作用
アンドロゲンは胚形成時および思春期の雄性表現型の発達を方向付けします。 テストステロンは睾丸によって分泌されるアンドロゲンです。このホルモンは標的組織でジヒドロテストステロンに変換され、そこでいくつかの生体機能を制御します。 プロピオン酸テストステロンは工場で合成的に得ることができます。この製品は他のテストステロンエステルと比較して、より広範でより迅速に作用する機能を持っています。
物理的形状
光に不安定な固体です。
調製ノート
この製品はクロロホルムに可溶性です(50 mg/mL)。この製品は様々なオイルにも可溶です。オイル溶液は、150℃に1時間維持することによって滅菌することができます。この製品は水に不溶、エタノール(1/6)、アセトン(1/4)、オレイン酸エチル(1/20)およびプロピレングリコール(1/30)に可溶です。この製品はアルカリおよび酸化剤とは混合できません。光から保護してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T1875-BULK:
T1875-200G:
T1875-1G:
T1875-100G:
T1875-VAR:
T1875-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
M E Rose et al.
Infection and immunity, 26(2), 630-637 (1979-11-01)
Comparisons were made between infections with Eimeria spp. in normal animals and in animals with functional deficiencies in either T-lymphocytes (athymic nude rats) or B-lymphocytes (bursectomized chickens). Approximately three times more oocysts of E. nieschulzi were passed during a primary
Maria Cernea et al.
Endocrinology, 156(9), 3277-3291 (2015-06-11)
Prenatal testosterone (T)-treated ewes display a constellation of reproductive defects that closely mirror those seen in PCOS women, including altered hormonal feedback control of GnRH. Kisspeptin/neurokinin B/dynorphin (KNDy) neurons of the arcuate nucleus (ARC) play a key role in steroid
Tsuyoshi Shimmura et al.
Scientific reports, 9(1), 3978-3978 (2019-03-10)
Animals that communicate using sound are found throughout the animal kingdom. Interestingly, in contrast to human vocal learning, most animals can produce species-specific patterns of vocalization without learning them from their parents. This phenomenon is called innate vocalization. The underlying
Francois Mougeot et al.
Proceedings. Biological sciences, 276(1659), 1093-1100 (2009-01-09)
Extravagant ornaments evolved to advertise their bearers' quality, the honesty of the signal being ensured by the cost paid to produce or maintain it. The oxidation handicap hypothesis (OHH) proposes that a main cost of testosterone-dependent ornamentation is oxidative stress
Carlo Serra et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 68(1), 17-26 (2012-04-14)
Aging is associated with loss of muscle mass and strength, reduced satellite cell number, and lower regenerative potential. Testosterone increases muscle mass, strength, and satellite cell number in humans; however, the effects of testosterone on the regenerative potential of skeletal