APIファミリー
testosterone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Beclomethasone Dipropionate
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1649007-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック