Merck
Y0001312
エナント酸テストステロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン17-エナンタート, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン17-エナンタート, テストステロン17β-ヘプタノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40O3
CAS番号:
分子量:
400.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
testosterone
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Testosterone enantate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001312:
Y0001312-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Carrasco et al.
Journal of hepatology, 1(6), 573-578 (1985-01-01)
We report a case of multiple hepatic adenomas developed in a 32-year-old man with renal allograft after long-term therapy with testosterone enanthate. Histological assessment showed a benign hepatocellular adenoma, which has not regressed over a 6-month follow-up since androgen withdrawal.
Gerhard Binder et al.
Clinical endocrinology, 82(1), 100-105 (2014-09-11)
The distinction between constitutional delay of growth and puberty (CDGP) and isolated hypogonadotropic hypogonadism (IHH) in males with delayed puberty is difficult but important for timely treatment. We assessed the accuracy of the GnRH agonist test (triptorelin 0·1 mg) in
Animesh N Sharma et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 306(9), R627-R635 (2014-02-28)
How sex steroids modulate glucocorticoid feedback on the hypothalamic-pituitary-corticotrope (HPC) unit is controversial in humans. We postulated that testosterone (T) in men and estradiol (E2) in women govern unstressed cortisol-mediated negative feedback on ACTH secretion. To test this hypothesis, 24