Merck
T-037
Supelco
テストステロン 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
CAS番号:
分子量:
288.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
詳細
スポーツ薬物検査、尿中薬物検査、およびLC-MS/MSやGC/MSによる診断検査での使用に適した認証標準溶液。アンドロゲングループのホルモンであるテストステロンは、重要な性ホルモンであり、スポーツの世界で乱用されることの多いタンパク質同化ステロイドです。
アプリケーション
  • 化学的去勢研究: テストステロン溶液は獣医アプリケーションで使用され、特に塩化カルシウムを使用した犬の化学的去勢で使用され、生殖健康管理と動物福祉における有用性が実証されています(Nader et al., 2023)。
  • 神経内分泌研究: これは、アルツハイマー′病における視床下部サブユニットと性ホルモンレベルの相互作用の研究に利用されており、神経変性疾患と神経内分泌系の理解におけるその重要な役割を強調しています(Ofori et al., 2024)。
  • 内分泌研究: テストステロン溶液は、甲状腺機能低下症モデルにおけるメラトニンの生殖機能への影響の研究に不可欠であり、ホルモン相互作用と治療標的の探索に役立ちます(Ezzat et al., 2024)。
  • 生殖生物学: 動物実験では、テストステロンは、精巣内注射などの治療が精子の質、酸化ストレス、精巣病理に与える影響を評価するために不可欠であり、男性の生殖能力と潜在的な治療法に関する洞察を提供します(Baqerkhani et al., 2024)。
  • 皮膚科における薬力学: ホルモン′溶液は、男性型脱毛症などの症状に対する治療法を評価するための薬力学的研究で使用され、皮膚科学および生化学研究におけるその重要性を示しています (Li et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-037-1ML:4548173317144
T-037-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David J Handelsman
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(5), 1646-1653 (2006-02-16)
The objective of the study was to review the rationale underlying the banning of human chorionic gonadotropin (hCG) and estrogen blockers (antiestrogens, specific estrogen receptor modulators, aromatase inhibitors) in sports for male and female athletes in the light of gender
Y Zimmerman et al.
Human reproduction update, 20(1), 76-105 (2013-10-02)
BACKGROUND; Combined oral contraceptives (COCs) reduce levels of androgen, especially testosterone (T), by inhibiting ovarian and adrenal androgen synthesis and by increasing levels of sex hormone-binding globulin (SHBG). Although this suppressive effect has been investigated by numerous studies over many
Frances S Chen et al.
Social cognitive and affective neuroscience, 10(6), 797-800 (2014-09-07)
Physical size and strength are associated with dominance and threat. The current study tested (i) whether men's evaluations of male strangers would be negatively influenced by cues indicating physical formidability, and (ii) whether these evaluations would be influenced by oxytocin
Andrea C Lo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(1), 87-93 (2013-12-18)
To determine (1) the prognostic utility of prostate-specific antigen (PSA) concentration at 45 to 60 months (48mPSA) after low-dose-rate prostate brachytherapy (LDR-PB); (2) the predictors of 48mPSA; and (3) the prognostic utility of directional trends between PSA levels at 24
James R Bell et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 306(9), H1265-H1274 (2014-03-13)
Estrogen in females is conventionally considered a cardioprotective influence, but a role for estrogen in male cardioprotection has yet to be defined. Estrogen biosynthesis from testosterone is regulated by aromatase. Aromatase has recently been shown to be expressed in the
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
プロトコル
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.