包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
2000 ng/dL (Stripped Serum)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified reference material of testosterone in stripped serum for clinical research applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a linearity standard or for calibration verification in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone are also available.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T-510-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)