特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-QFFDRWTDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- LC-MS/MS によるヒト血漿中のアセトアミノフェンとオキシコドンの同時測定と薬物動態研究への応用: 薬物動態研究における内部標準としてのアセトアミノフェン-D₄ の適用を強調し、薬物開発と治療モニタリングに不可欠な血漿中の薬物濃度の正確な測定を保証します(Lu et al., 2018)。
- 高性能液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析による、ヒト血漿および尿中のアセトアミノフェンと 5 つのアセトアミノフェン代謝物の同時定量: 臨床薬理学における薬物代謝と排泄を研究するための複雑な生体分析法におけるアセトアミノフェン-D₄ の使用を示します(Cook et al., 2015)。
- 共役代謝物の分析のための高性能液体クロマトグラフィー/化学反応インターフェース質量分析の適用: 重水素化アセトアミノフェン(アセトアミノフェン-D₄ など)を使用して結合薬物代謝物を分析する方法を説明し、薬物代謝経路の理解を深めます(Teffera and Abramson, 1994)。
- アセトアニリドとフェナセチンの併用投与後のヒトにおけるアセトアミノフェン産生:アセトアミノフェン-D₄ などの重水素化化合物を使用して、複数の鎮痛剤間の代謝経路と相互作用を追跡し、それらの薬物動態挙動に関する洞察を提供する可能性のある研究(Baty and Robinson, 1977)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
P-909-CC:
P-909-1ML:4548173312989
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック