Merck
T-034
Supelco
6β-ヒドロキシテストステロン-D3 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
6β-OH テストステロン-D₃ 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25O3D3
分子量:
307.44
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])C[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,16+,17-,18+,19-/m0/s1/i4D2,17D
InChI Key
XSEGWEUVSZRCBC-RDYZNYNWSA-N
詳細
6β-ヒドロキシテストステロン-D3は、臨床や診断検査から内分泌学検査やスポーツ薬物検査までのアプリケーションのためのLC/MSまたはGC/MSによる尿中テストステロンレベルの定量に適した内部標準です。6ß-ヒドロキシテストステロンは、アンドロゲングループのホルモンであるテストステロンの主な尿中代謝産物です。テストステロンは重要な性ホルモンであり、運動能力向上薬として使用されるタンパク質同化ステロイドです。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-034-CC:
T-034-1ML:4548173317120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)