由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97.5%
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367) , ESR1(2099) , PGR(5241) , SERPINA6(866) , SHBG(6462)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Nr3c1(24413) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8380-BULK:
A8380-5G:
A8380-10G:
A8380-1G:
A8380-100G:
A8380-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック