由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
溶解性
DMSO: soluble 14 mg/mL at ≤60 °C
H2O: insoluble
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h13-17,20H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
DJTOLSNIKJIDFF-LOVVWNRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2480-50MG:
A2480-VAR:
A2480-BULK:
試験成績書(COA)